Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manchons de joint rodé jetables
S’adapte comme une seconde peau sans ajouter de grosseur
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101545
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Paroi fine
- Résistance chimique exceptionnelle à des températures de fonctionnement allant de -200 à +260°C
- Sans bague de préhension, simplifiant l’utilisation des clips d’assemblage
Spécification
Pour joint rodés NS 45/40 | |
10 | |
50 μm | |
Jetable |
PTFE | |
-200 à +260°C | |
45/40 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Manchons de joint rodé jetables > À utiliser avec (équipement) : Pour joint rodés NS 45/40
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu