Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeve
Fits like a second skin without adding bulk
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101514
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Paroi fine
- Résistance chimique exceptionnelle à des températures de fonctionnement allant de -200 à +260°C
- Sans bague de préhension, simplifiant l’utilisation des clips d’assemblage
Spécification
Pour joint rodés NS 14/23 | |
10 | |
50 μm | |
Jetable |
PTFE | |
-200 à +260°C | |
14/23 |