Learn More
BRAND™ Tubes de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette S BRAND avec vannes de recirculation
Tubes de décharge avec vannes de recirculation adaptés aux distributeurs Dispensettes BRAND fabriqués en 2016 et après 2016.
95.80€ - 120.00€
Spécification
Type de produit | Tube de décharge |
---|---|
Matériau | ETFE, PTFE, Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Distribution de liquide |
Comprend | Tube de décharge, bouchon de sécurité |
Code produit | Marque | Types de pointes | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de pointes | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15458033
|
BRAND™
708102 |
Fine | 105 mm | Dispensette™ S, volumes nominaux de 1, 2, 5 et 10 ml |
97.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15468033
|
BRAND™
708104 |
Étalon | 105 mm | Dispensette™ S, volumes nominaux de 5 et 10 ml |
95.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15478033
|
BRAND™
708106 |
Fine | 135 mm | Dispensette™ S, volumes nominaux de 25, 50 et 100 ml |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15488033
|
BRAND™
708109 |
Étalon | 135 mm | Dispensette™ S, volumes nominaux de 25, 50 et 100 ml |
98.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15498033
|
BRAND™
708114 |
Étalon | 105 mm | Dispensette™ S organique, volumes nominaux de 5 et 10 ml |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15408043
|
BRAND™
708116 |
Fine | 135 mm | Dispensette™ S Organic, volumes nominaux de 25, 50 et 100 ml |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15418043
|
BRAND™
708119 |
Étalon | 135 mm | Dispensette™ S Organic, volumes nominaux de 25, 50 et 100 ml |
104.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15428043
|
BRAND™
708122 |
Fine | 105 mm | Dispensette™ S pour analyse de trace, volume nominal de 10 ml (vanne platine-iridium) |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15438043
|
BRAND™
708124 |
Fine | 105 mm | Dispensette™ S pour analyse de traces, volume nominal de 10 ml (vanne tantale) |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les tubes de décharge sont disponibles en deux tailles : pour les instruments d’une capacité nominale de 1 ml, 2 ml, 5 ml et 10 ml et pour les instruments d’une capacité nominale de 25 ml, 50 ml et 100 ml
- Choisissez parmi les modèles à pointes standard et fines
- Les distributeurs Dispensette S sont dotés d’un bout rouge
- Les distributeurs Dispensette S Organic sont dotés d’un bout jaune
Spécification
Tube de décharge | |
ETFE, PTFE, Polypropylène | |
Distribution de liquide | |
Tube de décharge, bouchon de sécurité |