Learn More
BRAND™ Tubes de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette S BRAND avec vannes de recirculation
Tubes de décharge avec vannes de recirculation adaptés aux distributeurs Dispensettes BRAND fabriqués en 2016 et après 2016.
Marque:  BRAND™ 708124
Code produit. 15438043
  • 126.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les tubes à décharge sont disponibles en deux tailles : pour les instruments d’une capacité nominale de 1 ml, 2 ml, 5 ml et 10 ml et pour les instruments d’une capacité nominale de 25 ml, 50 ml et 100 ml
  • Choisissez parmi les modèles à pointes standard et fines
  • Les distributeurs Dispensette S sont dotés d’un embout rouge
  • Les distributeurs Dispensette S Organic sont dotés d’une garniture jaune
  • Les distributeurs Dispensette S pour analyse de trace sont dotés d’un embout gris/transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube de décharge
Translucide / Blanc
Distribution de liquide
Tube de décharge, bouchon de sécurité
105 mm
Non autoclavable
ETFE, PTFE, Polypropylène
Dispensette™ S pour analyse de traces, volume nominal de 10 ml (vanne tantale)
Fine