Learn More
BRAND™ Tubes de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette S BRAND avec vannes de recirculation
Tubes de décharge avec vannes de recirculation adaptés aux distributeurs Dispensettes BRAND fabriqués en 2016 et après 2016.
Marque:  BRAND™ 708109
Code produit. 15488033
  • 98.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les tubes à décharge sont disponibles en deux tailles : pour les instruments d’une capacité nominale de 1 ml, 2 ml, 5 ml et 10 ml et pour les instruments d’une capacité nominale de 25 ml, 50 ml et 100 ml
  • Choisissez parmi les modèles à pointes standard et fines
  • Les distributeurs Dispensette S sont dotés d’un embout rouge
  • Les distributeurs Dispensette S Organic sont dotés d’une garniture jaune
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube de décharge
Rouge / blanc
Distribution de liquide
Tube de décharge, bouchon de sécurité
135 mm
Autoclavable
ETFE, PTFE, Polypropylène
Dispensette™ S, volumes nominaux de 25, 50 et 100 ml
Étalon