Learn More
BRAND™ Tubes de décharge pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette S BRAND avec vannes de recirculation
Tubes de décharge avec vannes de recirculation adaptés aux distributeurs Dispensettes BRAND fabriqués en 2016 et après 2016.
Marque: BRAND™ 708114
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les tubes à décharge sont disponibles en deux tailles : pour les instruments d’une capacité nominale de 1 ml, 2 ml, 5 ml et 10 ml et pour les instruments d’une capacité nominale de 25 ml, 50 ml et 100 ml
- Choisissez parmi les modèles à pointes standard et fines
- Les distributeurs Dispensette S sont dotés d’un embout rouge
- Les distributeurs Dispensette S Organic sont dotés d’une garniture jaune
Spécification
Tube de décharge | |
Blanc/Jaune | |
Distribution de liquide | |
Tube de décharge, bouchon de sécurité | |
105 mm |
Autoclavable | |
ETFE, PTFE, Polypropylène | |
Dispensette™ S organique, volumes nominaux de 5 et 10 ml | |
Étalon |