Learn More
Sartorius Balance de précision (3 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance de précision (3 places) Cubistrade; II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables.
6610.00€ - 10150.00€
Spécification
Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet |
---|---|
Type d’affichage | Écran tactile TFT |
Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
Type | Balance de précision (3 places) |
Garantie | 10 ans |
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16467475
|
Sartorius
MCE623S-2S00-E |
620 g | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine | Paravent E : Petit verre |
6610.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16437265
|
Sartorius
MCE2203P-2S00-E |
1010 g, 2200 g | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine | Paravent E : Petit verre |
8990.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16243282
|
Sartorius
MCE623SR-S00 |
620 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | Paravent R : Cadre en acier inoxydable |
6610.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16203252
|
Sartorius
MCE1203SR-S00 |
1200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | Paravent R : Cadre en acier inoxydable |
9230.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16223262
|
Sartorius
MCE2203SR-S00 |
2200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | Paravent R : Cadre en acier inoxydable |
9840.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16203272
|
Sartorius
MCE3203SR-S00 |
3200 g | Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | Paravent R : Cadre en acier inoxydable |
10150.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16477205
|
Sartorius
MCE1203S-2S00-U |
1200 g | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine | Paravent U : Verre manuel |
10120.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ulGarantie
Garantie 10 ans
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
10 ans | |
122/284/373 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5%) |
Écran tactile TFT | |
Balance de précision (3 places) | |
425 mm | |
5,9/7,5/9,4/10,2 kg | |
100/240 V (±10%) |