Learn More
Sartorius Balance de précision (3 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La balance de précision (3 places) Cubistrade; II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables.
Marque:  Sartorius MCE2203P-2S00-E
Code produit. 16437265
  • 9405.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Excellent service d’assistance
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Écran tactile TFT
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
±0,5 mg
Balance de précision (3 places)
425 mm
122/284/373 mm
120/240 V
50/60 Hz (± 5%)
1010 g, 2200 g
1, 10 mg
plusmn; 3 mg
Paravent E : Petit verre
1 sec
10 ans
122 mm
5,9/7,5/9,4/10,2 kg
100/240 V (±10%)