Learn More
Sartorius Balance de précision (3 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance de précision (3 places) Cubistrade; II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables.
Marque: Sartorius MCE1203S-2S00-U
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Excellent service d’assistance
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
Écran tactile TFT | |
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
±0,5 mg | |
Balance de précision (3 places) | |
425 mm | |
122/284/373 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5%) |
1200 g | |
1 mg | |
plusmn; 1 mg | |
Paravent U : Verre manuel | |
1 sec | |
10 ans | |
240 mm | |
5,9/7,5/9,4/10,2 kg | |
100/240 V (±10%) |