Learn More
Sartorius Balance de précision (3 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance de précision (3 places) Cubistrade; II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables.
Marque: Sartorius MCE2203SR-S00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ulPrestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
Écran tactile TFT | |
Balance, Accessoires, Alimentation, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99 | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
±0,5 mg | |
Balance de précision (3 places) | |
425 mm | |
122/284/373 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5%) |
2200 g | |
1 mg | |
plusmn; 2 mg | |
Paravent R : Cadre en acier inoxydable | |
1 sec | |
10 ans | |
122 mm | |
5,9/7,5/9,4/10,2 kg | |
100/240 V (±10%) |