Learn More
Corning™ Accessoire pour agitateur à vortex LSE™, têtes de traitement
Les têtes permettent de traiter plus de tubes
38.12€ - 47.11€
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11911981
|
Corning™
480100 |
38.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11921981
|
Corning™
480101 |
24 tubes de 1,5/2,0 ml, 24 tubes de 0,5 ml et 32 tubes de 0,2 ml / 4 barrettes de tubes |
38.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11941981
|
Corning™
480102 |
1 microplaque, 64 tubes de 0,2 ml, 8 barrettes de tubes de 0,2 ml |
47.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11931981
|
Corning™
480103 |
8 tubes de 15 ml, 8 tubes de 12 mm de diamètre et 8 tubes de 13 mm de diamètre |
47.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11951981
|
Corning™
480104 |
6 tubes de 50 ml |
47.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sélection de configurations
Spécification
Agitateur à vortex LSE |