Learn More
Corning™ Accessoire pour agitateur à vortex LSE™, têtes de traitement
GREENER_CHOICE
Les têtes permettent de traiter plus de tubes
Marque:  Corning™ 480101
Code produit. 11921981
  • 38.12€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Il s’agit d’une tête en option pour le traitement d’un plus grand nombre de tubes, à utiliser avec le mélangeur à vortex Corning™ LSETM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
24 tubes de 1,5/2,0 ml, 24 tubes de 0,5 ml et 32 tubes de 0,2 ml / 4 barrettes de tubes
Agitateur à vortex LSE