Learn More
Corning™ Accessoire pour agitateur à vortex LSE™, têtes de traitement
GREENER_CHOICE
Les têtes permettent de traiter plus de tubes
Marque:  Corning™ 480103
Code produit. 11931981
  • 47.11€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Il s’agit d’une tête en option pour le traitement d’un plus grand nombre de tubes, à utiliser avec le mélangeur à vortex Corning™ LSETM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
8 tubes de 15 ml, 8 tubes de 12 mm de diamètre et 8 tubes de 13 mm de diamètre
Agitateur à vortex LSE