Learn More
Corning™ Accessoire pour agitateur à vortex LSE™, têtes de traitement
GREENER_CHOICE
Les têtes permettent de traiter plus de tubes
Marque:  Corning™ 480102
Code produit. 11941981
  • 47.11€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Il s’agit d’une tête en option pour le traitement d’un plus grand nombre de tubes, à utiliser avec le mélangeur à vortex Corning™ LSETM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 microplaque, 64 tubes de 0,2 ml, 8 barrettes de tubes de 0,2 ml
Agitateur à vortex LSE