Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes BioPharm Plus™ L/S™, silicone durci au platine
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure en silicone durci au platine. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
176.00€ - 375.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Certifications/Conformité | USP classe VI , FDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3A de la pharmacopée européenne (PE) |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur totale (métrique) | 760 cm |
À utiliser avec (application) | applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11770969
|
Masterflex™
96440-16 |
16 |
210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790969
|
Masterflex™
96440-17 |
17 |
268.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700979
|
Masterflex™
96440-18 |
18 |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11750969
|
Masterflex™
96440-13 |
13 |
176.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11760969
|
Masterflex™
96440-14 |
14 |
178.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780969
|
Masterflex™
96440-25 |
25 |
244.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéal pour les applications pharmaceutiques et biotechnologiques
- Faible taux d'extraction, excellente résistance à la chaleur et faible rémanence à la compression
- Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
- Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
- Fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)
- Une durée de vie plus longue des tubulures signifie moins de besoins de remplacement et d’entretien
- Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Excellente biocompatibilité et faible absorption
- Translucide, inodore et non toxique
- Résistante aux intempéries, à l'ozone, à la couronne et aux radiations
- Peuvent être stérilisées en autoclave, par irradiation aux rayons gamma ou à l’oxyde d’éthylène
Spécification
Tube de pompe | |
Autoclavables | |
applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique | |
Stérilisez à lEtO, autoclavez ou irradiez aux rayons gamma jusquà 2,5 Mrad. Pour lautoclave : enroulez sans serrer dans un chiffon ou un papier non pelucheux ; autoclaver à 121┬░C (250┬░F), à 1 bar (15 psi) pendant 30 minutes. | |
Ne pas utiliser avec des solvants, huiles et acides concentrés. Perméabilité aux gaz relativement élevée. | |
232°C |
USP classe VI , FDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3A de la pharmacopée européenne (PE) | |
760 cm | |
-59deg;C | |
COsub2/sub : 25,147 ; Hsub2/sub : ---- ; Osub2/sub : 4715 ; Nsub2/sub : 2284 | |
Translucide |