Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes BioPharm Plus™ L/S™, silicone durci au platine
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure en silicone durci au platine. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
Marque:  Masterflex™ 96440-13
Code produit. 11750969
  • 176.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéal pour les applications pharmaceutiques et biotechnologiques
  • Faible taux d'extraction, excellente résistance à la chaleur et faible rémanence à la compression
  • Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
  • Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
  • Fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)
  • Une durée de vie plus longue des tubulures signifie moins de besoins de remplacement et d’entretien
  • Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Excellente biocompatibilité et faible absorption
  • Translucide, inodore et non toxique
  • Résistante aux intempéries, à l'ozone, à la couronne et aux radiations
  • Peuvent être stérilisées en autoclave, par irradiation aux rayons gamma ou à l’oxyde d’éthylène
Spécification
Spécification
USP classe VI, FDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3A de la pharmacopée européenne (PE)
Autoclavable
0.8mm
25 pi
applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
13
1 / 16 po.
8,8 m
Ne pas utiliser avec des solvants, huiles et acides concentrés. Perméabilité aux gaz relativement élevée.
1 bar
232°C
Tube de pompe
1/32 po.
Caoutchouc thermique, polymères siloxanes, silicium amorphe
7,6
-59°C
0,8 à 4,0 ml/min.
Stérilisez à lEtO, autoclavez ou irradiez aux rayons gamma jusquà 2,5 Mrad. Pour lautoclave : enroulez sans serrer dans un chiffon ou un papier non pelucheux ; autoclaver à 121┬░C (250┬░F), à 1 bar (15 psi) pendant 30 minutes.
CO2 : 25,147 ; H2 : ---- ; O2 : 4715 ; N2 : 2284
Translucide
bon