Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes BioPharm Plus™ L/S™, silicone durci au platine
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure en silicone durci au platine. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
Marque: Masterflex™ 96440-25
187.67 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Idéal pour les applications pharmaceutiques et biotechnologiques
- Faible taux d'extraction, excellente résistance à la chaleur et faible rémanence à la compression
- Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
- Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
- Fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)
- Une durée de vie plus longue des tubulures signifie moins de besoins de remplacement et d’entretien
- Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Excellente biocompatibilité et faible absorption
- Translucide, inodore et non toxique
- Résistante aux intempéries, à l'ozone, à la couronne et aux radiations
- Peuvent être stérilisées en autoclave, par irradiation aux rayons gamma ou à l’oxyde d’éthylène
Spécification
USP classe VI , FDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3A de la pharmacopée européenne (PE) | |
Autoclavable | |
4,8 mm | |
25 pieds | |
applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique | |
25 | |
3/16 po | |
8,8 m | |
Ne pas utiliser avec des solvants, huiles et acides concentrés. Perméabilité aux gaz relativement élevée. | |
35°psi | |
232°C |
Tube de pompe | |
3/16 po | |
Caoutchouc thermique, polymères siloxanes, silicium amorphe | |
760 cm | |
-59°C | |
21 à 105 ml/min | |
Stérilisez à lEtO, autoclavez ou irradiez aux rayons gamma jusquà 2,5 Mrad. Pour lautoclave : enroulez sans serrer dans un chiffon ou un papier non pelucheux ; autoclaver à 121┬░C (250┬░F), à 1 bar (15 psi) pendant 30 minutes. | |
CO2 : 25,147 ; H2 : ---- ; O2 : 4715 ; N2 : 2284 | |
Translucide | |
660 mm |