Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes BioPharm Plus™ L/S™, silicone durci au platine
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure en silicone durci au platine. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
Marque: Masterflex™ 96440-14
Description
Les équipements sont extrudés avec précision afin d'offrir des performances optimales pour la précision et la répétitivité du débit.Silicone (platine)- Clarté légèrement meilleure
- Surface lisse ; niveaux de fixation des protéines inférieurs
- Potentiel lixiviable inférieur
- Convient parfaitement pour une utilisation pharmaceutique et biotechnologique
- Pression maximale : 2 bars
- 7,6 m livrés (25ft.) par paquet
- Idéale pour les applications de transfert générales
- Économique
- Non toxique, résistante au vieillissement et non oxydante
- Pression maximale 2 bars
- 15,2 m livrés (50ft.) par paquet
- Plus de 10 000 heures de fonctionnement de la tuyauterie
- Résiste à l'ozone et aux radiations UV
- Non cytotoxique et non hémolytique
- Idéale pour le travail de culture cellulaire et tissulaire
- Pression maximale : 2,5 bars
- 7,6 m livrés (25ft.) par paquet
- Conforme aux normes FDA et NSF
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées
- Pression maximale : 1 bar
- 7,6 m livrés (25ft.) par paquet
Spécification
USP classe VI, FDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3A de la pharmacopée européenne (PE) | |
Autoclavables | |
1.6mm | |
25 pi | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique | |
14 | |
1/16 in. | |
8,8 m | |
Ne pas utiliser avec des solvants, huiles et acides concentrés.Perméabilité aux gaz relativement élevée. | |
1 bar | |
232°C |
Tube de pompe | |
1/16 in. | |
Caoutchouc thermostatique, polymères siloxanes, silicium amorphe | |
7,6 | |
-59°C | |
2,8 à 14mL/min . | |
Stérilisez à l’ETO, autoclavez ou irradiez aux rayons gamma jusqu’à 2,5 Mrad.Pour autoclaver : enroulez sans serrer dans un tissu ou papier non pelucheux ; Autoclavez à 121┬░C (250┬░F), 1 bar (15 psi) pendant 30 minutes. | |
CO2 :25 147 ; H2 :---- ; O2 :4 715 ; N2 :2284 | |
Translucide | |
bon |