Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs en PS CELLMASTER™ avec bouchon à filtre
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires. Les flacons rotatifs en PS Greiner Bio-One CELLMASTER™ avec bouchon filtrant sont stables et transparents.
318.00€ - 553.32€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Surface de croissance cellulaire | 850 cm2 |
Traitement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène, non cytotoxique
- La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
- Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
- Clarté optique
- Adhésion de cellules par
Spécification
Transparent | |
Stérile | |
Traitée pour culture tissulaire |
Polystyrène | |
850 cm2 |