Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs en PS CELLMASTER™ avec bouchon à filtre
Code produit. 10757874
Click to view available options
Capacité (métrique):
2100 ml
2 520 ml
Nbre par carton:
24
48
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires. Les flacons rotatifs en PS Greiner Bio-One CELLMASTER™ avec bouchon filtrant sont stables et transparents.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
  • Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
  • Clarté optique
  • Adhésion de cellules par
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface du flacon Lisse
Capacité (métrique) 2100 ml
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4.8 in
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 48
Nb par paquet 24
Stérilité Stérile
Surface de croissance cellulaire 850 cm2
Format Forme courte
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 271 mm
Type de produit Flacon, rotatif
Hauteur (impériale) 10,6 in
Diamètre (métrique) 122 mm
Type de bouchon Bouchon à vis filtrant