Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs en PS CELLMASTER™ avec bouchon à filtre
Click to view available options
Capacité (métrique):
2100 ml
2 520 ml
Nbre par carton:
24
48
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène, non cytotoxique
- La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
- Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
- Clarté optique
- Adhésion de cellules par
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2 520 ml |
Couleur | Transparent |
Dimensions (L x l x H) | 271 x 122mm |
Matériau | PS |
Nbre par carton | 24 |
Nb par paquet | 2 |
Stérilité | Stérile |
Plage de températures (métrique) | -20°C à +60°C |
Surface de croissance cellulaire | 850 cm2 |
Couleur de bouchon | Bleu |