Learn More
Hexahydrate de chlorure de calcium, Honeywell Fluka™
conforme aux normes analytiques de la Pharmacopée européenne, E509, 97 à 103 %, ≤ 0,0001 % Al
62.25€ - 314.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7774-34-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CaCl2H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 219.068 |
Numéro MDL | MFCD00149616 |
Clé InChI | QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g |
CID PubChem | 6093252 |
Nom IUPAC | dichlorure de calcium hexahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2] |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7774-34-7 | |
219.068 | |
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L | |
6093252 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2] |
CaCl2H12O6 | |
MFCD00149616 | |
calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g | |
dichlorure de calcium hexahydrate |
Spécification
Calcium Chloride Hexahydrate | |
7774-34-7 | |
MFCD00149616 | |
calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2] | |
219.068 | |
219.08g/mol | |
1.71g/mL at 25°C |
Meets analytical specification of Ph. Eur. | |
CaCl2H12O6 | |
NONH for all modes of transport | |
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de calcium hexahydrate | |
6093252 | |
97 to 103% |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313
H319
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9830000