Learn More
Hexahydrate de chlorure de calcium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15681100
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
conforme aux normes analytiques de la Pharmacopée européenne, E509, 97 à 103 %, ≤ 0,0001 % Al
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7774-34-7
Formule moléculaire CaCl2H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 219.068
Numéro MDL MFCD00149616
Clé InChI QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
CID PubChem 6093252
Nom IUPAC dichlorure de calcium hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride Hexahydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.
Quantité 2.5 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 219.08g/mol
Pourcentage de pureté 97 to 103%
Densité 1.71g/mL at 25°C