Learn More
Hexahydrate de chlorure de calcium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15671100
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
conforme aux normes analytiques de la Pharmacopée européenne, E509, 97 à 103 %, ≤ 0,0001 % Al
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7774-34-7
Formule moléculaire CaCl2H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 219.068
Numéro MDL MFCD00149616
Clé InChI QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
CID PubChem 6093252
Nom IUPAC dichlorure de calcium hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride Hexahydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.
Quantité 1 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 219.08g/mol
Pourcentage de pureté 97 to 103%
Densité 1.71g/mL at 25°C