Learn More
Calcium Carbonate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
ACS Reagent,≥99.0%, powder
24.93€ - 228.63€
Identifiants chimiques
CAS | 471-34-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CCaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.09 |
Numéro MDL | MFCD00010906 |
Clé InChI | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama |
CID PubChem | 10112 |
ChEBI | CHEBI:3311 |
SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15672420
|
Honeywell-Fluka
239216-100G |
100 g | Poly Bottle | ||||||
15602430
|
Honeywell-Fluka
239216-500G |
500 g | Poly Bottle | ||||||
15682420
|
Honeywell-Fluka
239216-1KG |
1 kg | Poly Bottle | ||||||
15692420
|
Honeywell-Fluka
239216-2.5KG |
2.5 kg | Poly Bottle | ||||||
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Identifiants chimiques
471-34-1 | |
100.09 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
10112 | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
CHEBI:3311 |
Spécification
Calcium Carbonate(Caco3) | |
471-34-1 | |
Powder | |
CaCO3 | |
NONH for all modes of transport | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O | |
100.09 | |
CHEBI:3311 | |
≥99.0% | |
Powder |
825°C | |
White | |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
8008338 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
calcium carbonate | |
10112 | |
100.09g/mol | |
ACS Reagent | |
2.93g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-439-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FF9335000