Learn More
Calcium Carbonate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Code produit. 15672420
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
ACS Reagent,≥99.0%, powder
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Carbonate(Caco3)
Point de fusion 825°C
Couleur Blanc
Forme physique Powder
Quantité 100 g
Formule linéaire CaCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 2.93g/mL at 25°C