Learn More
Calcium Carbonate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium Carbonate(Caco3) |
Point de fusion | 825°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Powder |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | CaCO3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 8008338 |
Nom IUPAC | carbonate de calcium |
Poids de la formule | 100.09g/mol |