Learn More
Hydrate de bromate de cadmium, 98 %
26.32€ - 97.04€
Identifiants chimiques
CAS 14518-94-6
Formule moléculaire Br2CdO6
Poids moléculaire (g/mol) 368.22
Numéro MDL MFCD04971194
Clé InChI VECQEXBULIKSDM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium bromate, cadmium dibromate, cadmium 2+ dibromate, 2bro3.cd, acmc-1c8r8, bromic acid, cadmiumsalt 8ci,9ci
CID PubChem 14598111
SMILES [Cd++].[O-][Br](=O)=O.[O-][Br](=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11325149
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17964.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11335149
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17964.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
14518-94-6
368.22
VECQEXBULIKSDM-UHFFFAOYSA-L
14598111
Br2CdO6
MFCD04971194
cadmium bromate, cadmium dibromate, cadmium 2+ dibromate, 2bro3.cd, acmc-1c8r8, bromic acid, cadmiumsalt 8ci,9ci
[Cd++].[O-][Br](=O)=O.[O-][Br](=O)=O
Spécification
Cadmium bromate hydrate
Br2CdO6
MFCD04971194
cadmium bromate, cadmium dibromate, cadmium 2+ dibromate, 2bro3.cd, acmc-1c8r8, bromic acid, cadmiumsalt 8ci,9ci
[Cd++].[O-][Br](=O)=O.[O-][Br](=O)=O
368.22
368.21 (Anhydrous)
14518-94-6
Cd(BrO3)2·xH2O
UN1450
VECQEXBULIKSDM-UHFFFAOYSA-L
Cadmium(2+) ; Dibromate
14598111
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H302-H312-H332
May intensify fire; oxidizer.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H272-H302+H312+H332-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: BROMATES, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures