Learn More
Hydrate de bromate de cadmium, 98 %
Code produit. 11335149
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14518-94-6
Formule moléculaire Br2CdO6
Poids moléculaire (g/mol) 368.22
Numéro MDL MFCD04971194
Clé InChI VECQEXBULIKSDM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium bromate, cadmium dibromate, cadmium 2+ dibromate, 2bro3.cd, acmc-1c8r8, bromic acid, cadmiumsalt 8ci,9ci
CID PubChem 14598111
SMILES [Cd++].[O-][Br](=O)=O.[O-][Br](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium bromate hydrate
Quantité 25 g
Formule linéaire Cd(BrO3)2·xH2O
Numéro UN UN1450
Nom IUPAC Cadmium(2+) ; Dibromate
Poids de la formule 368.21 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%