Learn More
Hydrate de bromate de cadmium, 98 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cadmium bromate hydrate |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | Cd(BrO3)2·xH2O |
Numéro UN | UN1450 |
Nom IUPAC | Cadmium(2+) ; Dibromate |
Poids de la formule | 368.21 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 98% |