Learn More
Dihydrate d’acétate de cadmium, purum p.a., ≥ 98,0 % (KT), Honeywell™
Purum p.a., ≥ 98,0 %
42.42€ - 128.06€
Identifiants chimiques
CAS | 5743-04-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10CdO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.53 |
Numéro MDL | MFCD00150020 |
Clé InChI | AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15641880
|
Honeywell Research Chemicals
20901-10G |
10 g | Flacon poly | N/A | |||||
15631880
|
Honeywell Research Chemicals
20901-100G |
100 g | Flacon poly | N/A | |||||
15651880
|
Honeywell Research Chemicals
20901-500G |
500 g | Flacon poly |
128.06€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
5743-04-4 | |
266.53 | |
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L |
C4H10CdO6 | |
MFCD00150020 |
Spécification
Cadmium Acetate Dihydrate | |
5743-04-4 | |
C4H10CdO6 | |
MFCD00150020 | |
3730567 | |
266.53 | |
≥98.0% (KT) | |
2.01g/cu.cm |
256°C | |
Solid | |
Cd(CH3COO)2 · 2H2O | |
UN3077 | |
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L | |
266.53g/mol | |
purum p.a. |
Sécurité et traitement
P201-P261-P273-P280-P308 + P313-P501
H302 + H312 + H332-H350-H410
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 208-853-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AF7505000