Learn More
Dihydrate d’acétate de cadmium, purum p.a., ≥ 98,0 % (KT), Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cadmium Acetate Dihydrate |
Point de fusion | 256°C |
Forme physique | Solid |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | Cd(CH3COO)2 · 2H2O |
Numéro UN | UN3077 |
Beilstein | 3730567 |
Poids de la formule | 266.53g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98.0% (KT) |
Qualité | purum p.a. |