Learn More
Dihydrate d’acétate de cadmium, purum p.a., ≥ 98,0 % (KT), Honeywell™
Code produit. 15641880
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Purum p.a., ≥ 98,0 %
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5743-04-4
Formule moléculaire C4H10CdO6
Poids moléculaire (g/mol) 266.53
Numéro MDL MFCD00150020
Clé InChI AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium Acetate Dihydrate
Point de fusion 256°C
Forme physique Solid
Quantité 10 g
Formule linéaire Cd(CH3COO)2 · 2H2O
Numéro UN UN3077
Beilstein 3730567
Poids de la formule 266.53g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (KT)
Qualité purum p.a.
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.01g/cu.cm