Learn More
Dihydrate d’acétate de cadmium, purum p.a., ≥ 98,0 % (KT), Honeywell™
Code produit. 15651880
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Purum p.a., ≥ 98,0 %
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5743-04-4
Formule moléculaire C4H10CdO6
Poids moléculaire (g/mol) 266.53
Numéro MDL MFCD00150020
Clé InChI AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium Acetate Dihydrate
Point de fusion 256°C
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire Cd(CH3COO)2 · 2H2O
Numéro UN UN3077
Beilstein 3730567
Poids de la formule 266.53g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (KT)
Qualité purum p.a.
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.01g/cu.cm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium acetate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cadmium acetate-2- hydrate