Learn More
Solution tampon pH 9,0 (20 °C), solution tampon pH 9,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Borax / acide chlorhydrique, traçable au SRM à partir du NIST
18.48€ - 320.39€
Identifiants chimiques
CAS | 1336-21-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15614040
|
Honeywell-Fluka
33648-100ML |
100 mL | |||||||
15644040
|
Honeywell-Fluka
33648-500ML |
500 mL |
36.43€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15664040
|
Honeywell-Fluka
33648-6X100ML |
6 x 100 mL | |||||||
15634040
|
Honeywell-Fluka
33648-1L |
1 L |
61.27€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15684040
|
Honeywell-Fluka
33648-6X500ML |
6 x 500 mL | |||||||
15654040
|
Honeywell-Fluka
33648-5L-VP |
5 L | |||||||
15674040
|
Honeywell-Fluka
33648-6X1L |
6 x 1 L |
320.39€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15624040
|
Honeywell-Fluka
33648-10L-VP |
10 L |
170.94€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spezifikation
Buffer solution | |
9.0 | |
MFCD00066650 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
azanium ; hydroxyde | |
14923 |
1336-21-6 | |
H5NO | |
NONH for all modes of transport | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 |