Learn More
Solution tampon pH 9,0 (20 °C), solution tampon pH 9,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
pH | 9.0 |
Quantité | 500 mL |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | amine hydrate |