Learn More
Solution tampon pH 9,0 (20 °C), solution tampon pH 9,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Code produit. 15624040
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Borax / acide chlorhydrique, traçable au SRM à partir du NIST
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
pH 9.0
Quantité 10 L
Numéro MDL MFCD00066650
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde