Learn More
Solution tampon pH 9,0 (20 °C), solution tampon pH 9,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Code produit. 15674040
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Borax / acide chlorhydrique, traçable au SRM à partir du NIST
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Synonyme Sodium tetraborate buffer solution
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 9.0 (20°C)
Note relative au nom Buffer solution pH 9.0 (20 °C)
% max. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
% min. CAS ≥0.1000%
Densité 1 g/cm3
Quantité 6 x 1 L
Type de solution Buffer
Numéro MDL MFCD00081185
Conditionnement Flacon poly