Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs grande vitesse SP Scienceware™ Urbanti™
Optimisés pour une filtration à grande vitesse sans vide, ces entonnoirs en verre transparent sont dotés de nervures hélicoïdales internes pour augmenter la vitesse de filtration
39.25€ - 90.85€
Spécification
Matériau | PMP |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Comprend | Nervures internes hélicoïdales |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) de la tige | Diamètre (métrique) supérieur | Longueur (métrique) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) de la tige | Diamètre (métrique) supérieur | Longueur (métrique) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12344016
|
Bel-Art™
F14640-0000 |
28,3 ml | 0,75cm | 5,1cm | 15cm |
39.25€
6 pièces |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12364016
|
Bel-Art™
F14644-0000 |
76 ml | 1cm | 7cm | 7,6cm |
41.45€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11938124
|
Bel-Art™
F14646-0000 |
224 ml | 1 cm | 10 cm | 10.8 cm |
39.30€
4 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11322194
|
Bel-Art™
F14648-0000 |
586 ml | 1,6cm | 14cm | 13,2cm |
90.85€
3 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12693016
|
Bel-Art™
F14650-0000 |
1532 ml | 2,6cm | 19,6cm | 16cm |
78.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Nervures verticales externes pour éviter les poches d’air
- En P-MP autoclavable
- Résistance aux liquides corrosifs
- Résistant à la chaleur à 177°C (350°F)
Spécification
PMP | |
Autoclavables | |
Nervures internes hélicoïdales |