Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs grande vitesse SP Scienceware™ Urbanti™
Optimisés pour une filtration à grande vitesse sans vide, ces entonnoirs en verre transparent sont dotés de nervures hélicoïdales internes pour augmenter la vitesse de filtration
Marque:  Bel-Art™ F14646-0000
33.61 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11938124
  • 39.30€ / 4 pièces
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Nervures verticales externes pour éviter les poches d’air
  • En P-MP autoclavable
  • Résistance aux liquides corrosifs
  • Résistant à la chaleur à 177°C (350°F)
Spécification
Spécification
10 cm
1 cm
Autoclavables
Nervures internes hélicoïdales
224 ml
Polyméthylpentène
15 à 18.5 cm
10.8 cm