Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs grande vitesse SP Scienceware™ Urbanti™
Optimisés pour une filtration à grande vitesse sans vide, ces entonnoirs en verre transparent sont dotés de nervures hélicoïdales internes pour augmenter la vitesse de filtration
Marque: Bel-Art™ F14644-0000
23.77 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nervures verticales externes pour éviter les poches d’air
- En P-MP autoclavable
- Résistance aux liquides corrosifs
- Résistant à la chaleur à 177°C (350°F)
Spécification
7cm | |
1cm | |
Autoclavables | |
Nervures internes hélicoïdales |
76 ml | |
PMP | |
de 11 à 12,5cm | |
7,6cm |