Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs grande vitesse SP Scienceware™ Urbanti™
Optimisés pour une filtration à grande vitesse sans vide, ces entonnoirs en verre transparent sont dotés de nervures hélicoïdales internes pour augmenter la vitesse de filtration
Marque: Bel-Art™ F14650-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nervures verticales externes pour éviter les poches d’air
- En P-MP autoclavable
- Résistance aux liquides corrosifs
- Résistance à la chaleur jusqu’à 177°C (350°F)
Spécification
19,6cm | |
2,6cm | |
Oui | |
Nervures internes hélicoïdales |
1532 ml | |
PMP | |
32 à 38,5cm | |
16cm |