Learn More
Sulfate d’aluminium hexadécahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
46.20€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16828-11-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2H22O20S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 492.30 |
Numéro MDL | 149137 |
Clé InChI | JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dialuminium tris(acide sulfurique) octahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11453713
|
Fisher Chemical
A/2560/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10385210
|
Fisher Chemical
A/2560/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique | ||||||
10467820
|
Fisher Chemical
A/2560/65 |
5 kg | Récipient en plastique | ||||||
Description
Identifiants chimiques
16828-11-8 | |
492.30 | |
JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O |
Al2H22O20S3 | |
149137 | |
dialuminium tris(acide sulfurique) octahydraté |
Spécification
86°C | |
Blanc | |
Solide | |
149137 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O | |
492.30 |
16828-11-8 | |
2.5 | |
Al2H22O20S3 | |
JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminium tris(acide sulfurique) octahydraté | |
342.1358g/mol |