Learn More
Sulfate d’aluminium hexadécahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 11453713
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Identifiants chimiques
CAS 16828-11-8
Formule moléculaire Al2H22O20S3
Poids moléculaire (g/mol) 492.30
Numéro MDL 149137
Clé InChI JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dialuminium tris(acide sulfurique) octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Spécification
Point de fusion 86°C
Couleur Blanc
pH 2.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 342.1358g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminium sulfate hexadecahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.