Learn More
Sulfate d’aluminium hexadécahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10467820
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Identifiants chimiques
CAS 16828-11-8
Formule moléculaire Al2H22O20S3
Poids moléculaire (g/mol) 492.30
Numéro MDL 149137
Clé InChI JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dialuminium tris(acide sulfurique) octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Specifications
Point de fusion 86°C
Couleur Blanc
pH 2.5
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 342.1358g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminium sulfate hexadecahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement