Learn More
Sulfate de potassium et d’aluminium, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
48.40€ - 450.00€
Identifiants chimiques
CAS 7784-24-9
Numéro MDL 149143
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11443713
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/2400/53
500 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10765321
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/2400/60
1 kg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10588410
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/2400/63
3 kg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Sulfate de potassium et d’aluminium, extra-pur, SLR
Spécification
Identifiants chimiques
7784-24-9
149143
Spécification
92°C
Blanc
Solide
149143
Récipient de poudre en plastique
7784-24-9
3.0 to 3.5
AlKO8S2·12H2O
474.39g/mol