Learn More
Sulfate de potassium et d’aluminium, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10588410
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
Sulfate de potassium et d’aluminium, extra-pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-24-9
Poids moléculaire (g/mol) 474.37
Numéro MDL 149143
Clé InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC disulfate d’aluminum(3+) de potassium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 92°C
Couleur Blanc
pH 3.0 to 3.5
Forme physique Solide
Quantité 3 kg
Formule moléculaire AlH24KO20S2
Poids de la formule 474.39g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique