Learn More
Sulfate de potassium et d’aluminium, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
Beschreibung
Sulfate de potassium et d’aluminium, extra-pur, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Point de fusion | 92°C |
Couleur | Blanc |
pH | 3.0 to 3.5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Formule moléculaire | AlH24KO20S2 |
Poids de la formule | 474.39g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |