Learn More
Ansell Gants en nitrile 37-185 AlphaTec™ Solvex™
Résistants aux agents chimiques ; ils ne se dégradent et ne se dilatent pas dans de nombreux solvants, caustiques ou graisses animales. Les gants en nitrile Ansell™ AlphaTec™ Solvex™ conviennent parfaitement pour de nombreuses applications impliquant un traitement chimique.
8.80€ - 128.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Category III |
Chlorinated | Yes |
Couleur | Green |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12669701
|
Ansell
37-185_7 |
7 | |||||||
11741593
|
Ansell
37185080 |
8 |
128.00€
12 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12445140
|
Ansell
37185090 |
9 |
128.00€
12 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12015550
|
Ansell
37185100 |
10 |
128.00€
12 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12025550
|
Ansell
37185110 |
11 |
128.00€
12 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Heavy-duty, elbow length nitrile chemical resistant gloves suitable for a wide range of applications.
- La conception en nitrile protège contre les abrasions, les coupures, les accrocs et les perforations
- Les doigts incurvés et la paume profilée contribuent à réduire la fatigue
- Coupe complète, pour un enfilage et un retrait faciles
- Ne contiennent aucun allergène protéique Ne favorisent pas la dermatite de contact
- Vert foncé
Spécification
ANSI 4 | |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Category III | |
Green | |
Nitrile | |
0.55 mm | |
No | |
AGJKLPT | |
Chemical plants and transportation, chemical processing, Oil refining and Petrochemicals, cleaning and de-greasing, exposure to chemicals, Solvents, hazardous liquids, PVC cements or standing Water, janitorial and maintenance work | |
Sandpatch | |
ISO 18889 | |
18 in. |
FDA 21 CFR 177.2600 | |
Yes | |
Yes | |
22 mil | |
EN 388:4102X, EN 388:4102 | |
Type A | |
Bacteria, Fungi only | |
Gauntlet | |
Unlined | |
AlphaTec™ Solvex™ 37-185 | |
45.7 cm |