Learn More
Ansell Gants en nitrile 37-185 AlphaTec™ Solvex™
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
Heavy-duty, elbow length nitrile chemical resistant gloves suitable for a wide range of applications.
- Composé de nitrile haute performance
- Combinaison de résistance chimique et de solidité, pour des résultats optimaux dans les environnements humides ou secs
- Protection contre les coupures, les perforations et l’abrasion par rapport aux gants en caoutchouc ou en néoprène
- Hauts niveaux de flexibilité, de confort et de dextérité
- Conviennent aux applications de nettoyage à usage intensif
- Conformes aux exigences de transformation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600)
Compliance
Conformes aux normes ANSI A4 (niveau de coupe) et ANSI 5 (niveau d’abrasion); EN 388 ; FDA 21 CFR 177-2600 approuvé pour la manipulation des aliments.
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III |
Chlorinated | Oui |
Couleur | Vert |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 11 |
Épaisseur (impériale) | 22 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,55 mm |